Learn More
Human/Mouse IL-5 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC405N-100UG
Product Code. 18717808
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
IL-5 Monoclonal specifically detects IL-5 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-5
Monoclonal
0.2 mg/mL
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
BCDF mu, B-cell differentiation factor I, BCGFII, EDF, Eo-CSF, Eosinophil differentiation factor, IL5, IL-5T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRF, TRFB cell differentiation factor I
Rat
100 μg
Primary
Detects human and mouse IL-5 in ELISAs. In sandwich immunoassays with BAM6051 as the detection antibody, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-3, rhGM-CSF, or recombinant mouse (rm) IL-5 is observed. In sandwich ELISAs with BAM705 as the detection antibody, no cross-reactivity with rhIL-5, rmIL-3, or rmGM-CSF is observed.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Flow Cytometry
TRFK5
Alexa Fluor 700
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
IL5
Mouse T cell clone-derived partially purified recombinant mouse IL-5
RUO
3567
Human, Mouse
IgG1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only (RUO)