Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Description
120-14P-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14P-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Accession Number | P08476, P18331, Q04998 |
| For Use With (Application) | Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
| Molecular Weight (g/mol) | 26 kDa |
| Name | Human/Mouse/Rat Activin A |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 10 μg |
| Source | CHO cells |
| Storage Requirements | -20°C |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.