Learn More
Human/Mouse/Rat Neurexophilin-3/NXPH-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems AF5098-SP
Código de producto. 18745397
  • € 209.00 / 25µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Neurexophilin-3 Polyclonal specifically detects Neurexophilin-3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Neurexophilin-3
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
KIAA1159, neurexophilin 3, Neurexophilin3, NPH3, NPH3neurexophilin-3, NXPH3
Goat
Affinity Purified
RUO
11248
Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL
AAI66603
NXPH3
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat Neurexophilin-3/NXPH-3 Gln23-Gly252 Accession # AAI66603
25 μg
Primary
Detects human, mouse, and rat Neurexophilin-3/NXPH-3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human Neurexophilin-1/NXPH1 and recombinant rat Neurexophilin-1/NXPH1 is observed.
Human, Mouse, Rat
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only