Learn More
Human/Mouse/Rat Raf-1 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB4540
Artikelnummer. 18199710
  • € 456.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Raf-1 Monoclonal specifically detects Raf-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Raf-1
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
P04049
RAF1
E. coli-derived recombinant human Raf-1 Asn189-Thr353 Accession # P04049
100 μg
Primary
Detects human, mouse, and rat Raf-1 at 74 kDa in Western blots.
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
563002
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
cRaf, c-Raf, c-Raf-1, CRAFraf proto-oncogene serine/threonine protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, NS5, Proto-oncogene c-RAF, RAF, RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase, Raf1, Raf-1Oncogene RAF1, v-Raf-1, v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
5894
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.