missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse/Rat SOX2 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems IC2018S-100UG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SOX2 Monoclonal specifically detects SOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Specifikationer
| SOX2 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P48431 | |
| SOX2 | |
| E. coli-derived recombinant human SOX2 Gly135-Met317 Accession # P48431 | |
| RUO | |
| 6657 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| 245610 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human, mouse, and rat SOX2 in Western blots. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only (RUO)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering