Learn More
Human/Mouse SEZ6L2/BSRP-A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Sheep Polyclonal Antibody
Brand:  R&D Systems AF4916-SP
Artikelnummer. 18760868
  • € 220.00 / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
SEZ6L2/BSRP-A Polyclonal specifically detects SEZ6L2/BSRP-A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SEZ6L2/BSRP-A
Polyclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
BSRPA, BSRP-A, PSK-1, seizure 6-like protein 2, seizure related 6 homolog (mouse)-like 2, UNQ1903/PRO4349
Sheep
Affinity Purified
RUO
26470
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Western Blot, Immunohistochemistry
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Q4V9Z5
SEZ6L2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SEZ6L2/BSRP-A Leu28-Ser837 Accession # Q4V9Z5
25 μg
Primary
Detects human and mouse SEZ6L2/BSRP-A in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) BSRP-B and rmBSRP-C is observed.
Human, Mouse
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only