Learn More
R&D Systems™ Human Multi Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18606656 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 Slides
Packungsgröße:
Pack of 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18606656 2 Slides Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18606656 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP242050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 2 Slides
Species Human
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Product Line Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.