Learn More
Human NRAMP1/SLC11A1 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB8400G-100UG
Product Code. 18763059
  • € 409.00 / 100µg
Description
NRAMP1/SLC11A1 Monoclonal specifically detects NRAMP1/SLC11A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NRAMP1/SLC11A1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
NP_000569
SLC11A1
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NRAMP1/SLC11A1 Met1-Gly550 Accession # NP_000569
RUO
6556
Human
IgG2b
Flow Cytometry
910825
Alexa Fluor 488
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
natural resistance-associated macrophage protein 1, LSH, member 1, NRAMP 1, NRAMP1solute carrier family 11 (sodium/phosphate symporters), member 1, NRAMPnatural resistance-associated macrophage protein 1, SLC11A1, solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters)
Mouse
100 μg
Primary
Detects HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human NRAMP1/SLC11A1 by Flow Cytometry. Does not detect untransfected or irrelevant transfected HEK293 cells.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only (RUO)