Learn More
R&D Systems™ Phospho-FGFR2 alpha DuoSet IC ELISA
Click to view available options
Packaging Quantity:
15 Plates
2 Plates
5 Plates
Unit Size:
1 set
Beschreibung
The Phospho-FGF R2 alpha DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies phosphorylated human FGFR2 alpha.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | ELISA Development Kit for Phosphorylated Intracellular Proteins |
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Human |
| Conjugate | Biotin |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 2263 |
| Packaging Quantity | 15 Plates |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur