Learn More
Human Phospho-LAT (Y161) Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB6334
Artikelnummer. 18169270
  • € 395.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
LAT Monoclonal specifically detects LAT in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
LAT (p tyr161)
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 0.1 ug/mL
O43561
LAT
Phosphopeptide containing the human LAT Y161 site Accession # O43561
100 μg
Primary
Detects human Phospho-LAT (Y161) in Western blots.
Human
Purified
Western Blot
627945
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
27040
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.