Learn More
Human Plexin B1 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems FAB37491R-100UG
This item is not returnable.
View return policy
Description
Plexin B1 Monoclonal specifically detects Plexin B1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
| Plexin B1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| O43157 | |
| PLXNB1 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Plexin B1 Accession # O43157 | |
| RUO | |
| 5364 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 559830 | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| plexin B1, PLXN5, PLXNB1, SEP, Transmembrane Protein SEP | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Plexin B1 in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only (RUO)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering