missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human PPAR gamma/NR1C3 (NP_056953) VersaClone cDNA

Product Code. 18787598
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18787598

Brand: R&D Systems™ RDC1997

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

R&D Systems™ Human PPAR gamma/NR1C3 (NP_056953) VersaClone cDNA is a member of the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) subfamily of nuclear receptors.

The Human PPAR gamma/NR1C3 (NP_056953) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for PPAR gamma/NR1C3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The PPAR gamma/NR1C3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gene hPPARG
Accession Number NP_056953
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Insert Type 1531bp
pH 8.5
Gene ID (Entrez) 5468
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.