Läs mer
Invitrogen™ Human PRDM14 (aa 155-264) Control Fragment Recombinant Protein
Produktkod. 30200241
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30200241
Brand: Invitrogen™ RP91643
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (59%), Rat (59%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
PRDM14 encodes a member of the PRDI-BF1 and RIZ homology domain containing (PRDM) family of transcriptional regulators. The encoded protein may possess histone methyltransferase activity and plays a critical role in cell pluripotency by suppressing the expression of differentiation marker genes. Expression of this gene may play a role in breast cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accession Number Q9GZV8
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 63978
Name Human PRDM14 (aa 155-264) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias LOC100365184; PFM11; PR domain 14; PR domain containing 14; PR domain containing 14-like; PR domain zinc finger protein 14; PR domain-containing 14; PR domain-containing protein 14; PR/SET domain 14; PRDM14
Common Name PRDM14
Gene Symbol Prdm14
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence ADASLLPEGLRTSQLLPCSPSKQSEDGPKPSNQEGKSPARFQFTEEDLHFVLYGVTPSLEHPASLHHAISGLLVPPDSSGSDSLPQTLDKDSLQLPEGLCLMQTVFGEVP
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.