Learn More
Invitrogen™ Human PRDM15 (aa 1213-1344) Control Fragment Recombinant Protein
Product Code. 30201008
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Unit Size:
100µL
Product Code. 30201008
Brand: Invitrogen™ RP100722
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-55036 (PA5-55036. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The exact function of PRDM15 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accession Number P57071
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Formulation 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 63977
Name Human PRDM15 (aa 1213-1344) Control Fragment
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Gene Alias C21orf83; E130018M06Rik; ORF62; PFM12; PFM15; PR domain 15; PR domain containing 15; PR domain zinc finger protein 15; PR domain-containing protein 15; PR/SET domain 15; PRDM15; Zfp298; Zinc finger protein 298; ZNF298
Common Name PRDM15
Gene Symbol PRDM15
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence KHVQLTHDKVEAQSCQLCGTKVSTRASMSRHMRRKHPEVLAVRIDDLDHLPETTTIDASSIGIVQPELTLEQEDLAEGKHGKAAKRSHKRKQKPEEEAGAPVPEDATFSEYSEKETEFTGSVGDETNSAVQS
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt