Learn More
Invitrogen™ Human SCN4B (aa 50-152) Control Fragment Recombinant Protein
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (74%), Rat (74%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53579 (PA5-53579. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Specifications
Specifications
| Accession Number | Q8IWT1 |
| Concentration | ≥5.0 mg/mL |
| For Use With (Application) | Blocking Assay, Control |
| Formulation | 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gene ID (Entrez) | 6330 |
| Name | Human SCN4B (aa 50-152) Control Fragment |
| Quantity | 100 μL |
| Regulatory Status | RUO |
| Gene Alias | ATFB17; Gm1471; LQT10; Navbeta4; Scn4b; sodium channel accessory subunit; sodium channel beta 4 subunit; sodium channel subunit beta-4; sodium channel, type 4, beta subunit; sodium channel, type IV, beta; sodium channel, type IV, beta polypeptide; sodium channel, voltage gated, type IV beta subunit; sodium channel, voltage-gated, type IV, beta subunit; sodium voltage-gated channel beta subunit 4; voltage gated sodium channel beta 4 subunit |
| Common Name | SCN4B |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.