missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human SGK3 (NP_037389.4) VersaClone cDNA

Código de producto. 18741387
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741387

Marca: R&D Systems™ RDC3561

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Accession Number NP_037389.4
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado