Learn More
Human Siglec-3/CD33 (Research Grade Gemtuzumab Biosimilar) Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB9635S-100UG
Product Code. 18125081
  • € 501.00 / 100µg
Description
Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Siglec-3/CD33
Monoclonal
Alexa Fluor 750
Supplied 0.2Mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Human
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects human Siglec-3/CD33 based on Gemtuzumab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Gemtuzumab. This product is for research use only.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
Flow Cytometry
Hu9a
Flow Cytometry 0.25-1μg/106 cells
CD33, CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, gp67, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Human Siglec-3/CD33
100 μg
945
Human
Supernatant
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt