Learn More
R&D Systems™ Human SorCS3 (NP_055793.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | SorCS3 |
| Accession Number | NP_055793.1 |
| Gene ID (Entrez) | 22986 |
| Gene Alias | 6330404A12Rik, KIAA1059SORCS, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3, VPS10 domain receptor protein SORCS 3 (SORCS3), VPS10 domain-containing receptor SorCS3 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?