Learn More
Human SOX10 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC28642T-100UG
Product Code. 18754027
  • € 523.00 / 100µg
Description
SOX10 Monoclonal specifically detects SOX10 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SOX10
Monoclonal
Alexa Fluor 594
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
DOM, MGC15649, PCWH, SRY (sex determining region Y)-box 10, SRY-related HMG-box gene 10, transcription factor SOX-10, WS4, WS4C, WS4mouse, human homolog of
E. coli-derived recombinant human SOX10, Met1-Ala118, Accession # P56693
100 μg
6663
Human
Supernatant
Flow Cytometry
2447A
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
P56693
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects human SOX10 in direct ELISA.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
IgG
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.