Learn More
Human TL1A/TNFSF15 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB74422G-100UG
Product Code. 18791128
  • € 518.00 / 100µg
Description
TL1A/TNFSF15 Monoclonal specifically detects TL1A/TNFSF15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TL1A/TNFSF15
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and sodium azide.
MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, TNFSF15, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
E. coli-derived recombinant human TL1A/TNFSF15, Leu72-Leu251, Accession No. O95150
100 μg
9966
Human
Supernatant
Flow Cytometry
2116A
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
O95150
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects human TL1A/TNFSF15 in direct ELISAs.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt