Learn More
Invitrogen™ Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30206952
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30206952 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30206952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor RP104042
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64200. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accession Number P0C7T8
Concentration ≥5.0 mg/mL
For Use With (Application) Neutralization, Control
Formulation PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 643382
Name Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment
pH Range 7.4
Purification Method Purified
Quantity 100 μL
Storage Requirements -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatory Status RUO
Gene Alias C14orf176; C14orf95; NCRNA00220; TMEM253; Transmembrane protein 253; transmembrane protein C14orf176
Common Name TMEM253
Gene Symbol TMEM253
Product Type Protein
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence GTVTLELRRAPRLWKVRAMMIF
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.