Learn More
Invitrogen™ Human TREH (aa 47-141) Control Fragment Recombinant Protein
Codice prodotto. 30199139
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μL
missing translation for 'unitSize'
100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30199139
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP97307
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (74%), Rat (74%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-58981. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
This gene encodes an enzyme that hydrolyses trehalose, a disaccharide formed from two glucose molecules found mainly in fungi, plants, and insects. A partial duplication of this gene is located adjacent to this locus on chromosome 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number O43280
Concentration 2.60 mg/mL
For Use With (Application) Neutralization, Control
Formulation PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gene ID (Entrez) 11181
Name Human TREH (aa 47-141) Control Fragment
pH Range 7.4
Purification Method Purified
Quantity 100 μL
Storage Requirements -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatory Status RUO
Gene Alias 2210412M19Rik; Alpha,alpha-trehalase; alpha,alpha-trehalose glucohydrolase; LOW QUALITY PROTEIN: trehalase; trehalase; si:ch211-147p17.2; TRE; TREA; TREH; Trehalase; trehalase (brush-border membrane glycoprotein)
Common Name TREH
Gene Symbol TREH
Product Type Protein
Conjugate Unconjugated
Species Human
Recombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sequence LYQDDKQFVDMPLSIAPEQVLQTFTELSRDHNHSIPREQLQAFVHEHFQAKGQELQPWTPADWKDSPQFLQKISDAKLRAWAGQLHQLWKKLGKK
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expression System E. coli
Form Liquid
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato