Learn More
Tocris Bioscience™ FSEN 1
Product Code. 30040214
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 30040214
Brand: Tocris Bioscience™ 7941/50
Induces ferroptosis; inhibits FSP1
FSEN 1 is a ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1) inhibitor (IC50 = 313 nM). FSEN 1 sensitizes lung cancer cells and organoids to ferroptosis (EC50 = 69 nM) through inhibition of FSP1. Inhibits FSP1 CoQ1 oxidoreductase activity (IC50 = 688 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 3-(4-Bromophenyl)-6-((4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)methyl)thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole
CAS 862808-01-3
Quantity 50 mg
Target Ferroptosis Inhibitors
Molecular Formula C22H22BrN5OS
Purity 0.98
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.