Learn More
Human VAP-B Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems IC58551R-100UG
Produktkod. 18746759
  • € 491.00 / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
VAP-B Monoclonal specifically detects VAP-B in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VAP-B
Monoclonal
0.2 mg/mL
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
O95292
VAPB
E. coli-derived recombinant human VAP-B Ala2-Pro132 Accession # O95292
RUO
9217
Human
IgG1
Flow Cytometry
736904
Alexa Fluor 647
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
ALS8, ALS8VAMP-B/VAMP-C, VAMP (vesicle-associated membrane protein)-associated protein B and C, VAMP-associated 33 kDa protein, VAMP-associated protein B/C, VAMP-B, VAMP-C, VAPB, VAP-B, VAP-B/VAP-C, VAPC, VAP-C, vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C
Mouse
100 μg
Primary
Detects human VAP-B in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 25% cross-reactivity with recombinant human VAP-A is observed.
Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only (RUO)