Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IL-22 protein
Product Code. 17670097 Shop All Proteintech Products
Click to view available options
Quantity:
10 μg
100 μg
1000 μg
Unit Size:
1000µg
100µg
10µg
Product Code. 17670097
Brand: Proteintech HZ13251000UG
HumanKine™ recombinant protein
Specifications
Accession Number Q9GZX6
Formulation 1 x PBS, See Certificate of Analysis for details
Gene ID (Entrez) 50616
Molecular Weight (g/mol) 25-40 kDa, dimer, glycosylated
Quantity 1000 μg
Source HEK293
Storage Requirements Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.)
Endotoxin Concentration <1.0 EU/μg
Specific Reactivity Human
Recombinant Recombinant
Reconstitution Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA).
Activity 0.045-0.225 ng/mL EC50
Form Lyophilized
Purity or Quality Grade >95%
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado