Learn More
Huntingtin Interacting Protein K Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-05862-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Huntingtin Interacting Protein K Polyclonal antibody specifically detects Huntingtin Interacting Protein K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Huntingtin Interacting Protein K | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| C15orf63, chromosome 15 open reading frame 63, EC 2.1.1.43, EC 2.7.7.6, FLJ20431, HSPC136, Huntingtin yeast partner K, huntingtin-interacting protein K, HYPKHuntingtin interacting protein K | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Huntingtin Interacting Protein K fragment. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH7.0 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 25764 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering