Learn More
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Product Code. 15602710 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
2 L
Unit Size:
100mL
2 L
500mL
Product Code. 15602710
Brand: Honeywell-Fluka 2486302L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
33 wt. % in acetic acid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-10-6, 64-19-7
Molecular Formula BrH
Molecular Weight (g/mol) 80.91
MDL Number MFCD00011323
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
PubChem CID 260
ChEBI CHEBI:47266
SMILES Br
Specifications
CAS Min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <70.0000%, <50.0000%
Linear Formula HBr
UN Number UN3265
Density 1.354 g/mL at 25 °C
IUPAC Name hydrogen bromide
Grade Acids/Bases
Quantity 2 L
Flash Point 65°C
Chemical Name or Material Hydrogen bromide solution, 33 wt.% in acetic acid
Product Content Correction
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.