Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxypropyl cellulose, Average M.W. 100.000
Código de producto. 10477380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging unitSize
10477380 250 g Glass bottle 250g
10723191 100 g Glass bottle 100g
10667753 1 kg Plastic bottle 1kg
15129223 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10477380 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 184882500
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9004-64-2 | (C24H44O16)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9004-64-2
Molecular Formula (C24H44O16)n
MDL Number MFCD00132688
Synonym 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethylaniline, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethylphenethylamine, benzeneethanamine, 4-dimethylamino-alpha,2-dimethyl, amiflamin, 55875-51-9 di-hydrochloride, hydroxypropyl cellulose, m.w. 100,000, 4-1-aminopropyl-n,n,3-trimethyl-aniline, hydroxypropyl cellulose 6-10 mpa?s in water at 20 ?c, hydroxypropyl cellulose, 3-6 mpa?s in water at 20 ?c
Especificaciones
Color White to Cream
pH 5 to 8.5 (1% soln.)
Physical Form Granules or Crystalline Powder
Quantity 250 g
Formula Weight 100.000 (Average )
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 5% max. (105°C)
Packaging Glass bottle
Viscosity 75-150 mPa.s 5% aq.sol.
Chemical Name or Material Hydroxypropyl cellulose
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.