missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICAM-2/CD102 Antibody (033), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89423PCP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ICAM-2/CD102 Monoclonal antibody specifically detects ICAM-2/CD102 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| ICAM-2/CD102 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 033 | |
| Western Blot | |
| CD102, CD102 antigen, ICAM-2, intercellular adhesion molecule 2 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ICAM-2/CD102 (Accession#: NP_000864.2; Met1-Gln223). | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3384 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido