missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ICI 182,780
GREENER_CHOICE

Product Code. 18742654
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
1mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18742654

Brand: Tocris Bioscience™ 1047/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Estrogen receptor antagonist

ICI 182,780 is a high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. ICI 182,780 is a high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. ICI 182,780 inhibits MCF-7 human breast cancer cell growth in vitro and shows antitumor activity in mice models. ICI 182,780 penetrates the blood-brain-barrier and has neuronal functional effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 129453-61-8
Molecular Formula C32H47F5O3S

Spezifikation

Quantity 50 mg
Formula Weight 606.77
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 606.777
Chemical Name or Material ICI 182, 780
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt