Learn More
ICOS (CD278) Armenian Hamster anti-Human, Mouse, Alexa Fluor™ 488, Clone: C398.4A, BD Phrmingen™
Description
ICOS (CD278) Monoclonal antibody specifically detects ICOS (CD278) in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | ICOS (CD278) |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | C398.4A |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | ICOS; AILIM; H4; Inducible T-cell costimulator; CVID1; Ly115 |
| Host Species | Armenian Hamster |
| Immunogen | Mouse D10.G4.1 T-cell clone |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?