Learn More
ID3 Antibody (OTI8B3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-70979AF532
Product Code. 18132122
  • € 807.00 / 0.10mL
Descripción
Descripción
ID3 Monoclonal specifically detects ID3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ID3
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
ID3
Full length recombinant protein of human ID3 (NP_002158) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI8B3
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
BHLHB25, bHLHb251R21, Class B basic helix-loop-helix protein 25, DNA-binding protein inhibitor ID-3, HEIR1, HEIR-1, Helix-loop-helix protein HEIR-1, ID-like protein inhibitor HLH 1R21, Inhibitor of DNA binding 3, inhibitor of DNA binding 3, dominant negative helix-loop-helix protein
Mouse
Affinity Purified
Cancer, Cell Cycle and Replication, Prostate Cancer
3399.0
Store at 4°C in the dark.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado