Learn More
Novus Biologicals™ IDH3B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-29078
Produktkod. 30044929
  • € 571.00 / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IDH3B Polyclonal antibody specifically detects IDH3B in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IDH3B
Polyclonal
Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Rabbit
Affinity purified
RUO
3420
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
EC 1.1.1, EC 1.1.1.41, FLJ11043, H-IDHB, isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit beta, mitochondrial, isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta, isocitrate dehydrogenase, NAD(+)-specific, mitochondrial, beta subunit, Isocitric dehydrogenase subunit beta, MGC903, NAD(+)-specific ICDH subunit beta, NAD+-specific ICDH, NAD+-specific isocitrate dehydrogenase b subunit, NAD+-specific isocitrate dehydrogenase beta, RP46
Between 75 and 125
100 μg
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.