missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IDH3B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18657272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18657272 100 μg 100µL
18681264 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18657272 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297467100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IDH3B Polyclonal antibody specifically detects IDH3B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen IDH3B
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.41, FLJ11043, H-IDHB, isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit beta, mitochondrial, isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta, isocitrate dehydrogenase, NAD(+)-specific, mitochondrial, beta subunit, Isocitric dehydrogenase subunit beta, MGC903, NAD(+)-specific ICDH subunit beta, NAD+-specific ICDH, NAD+-specific isocitrate dehydrogenase b subunit, NAD+-specific isocitrate dehydrogenase beta, RP46
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IDH3B fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3420
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.