missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IFN-gamma Antibody (AMG 811), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-28004CL1
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
| IFN-gamma | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| IFNg | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 3458 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| AMG 811 | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering