Description
IFT81 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP
Isoform CDV-1 may be involved in cardiac hypertrophy caused by carnitine deficiency. Isoform CDV-1R appears to play a role in development of the testis and spermatogenesis.
Specifications
Specifications
| Antigen | IFT81 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7 |
| Gene | IFT81 |
| Gene Accession No. | Q8WYA0 |
| Gene Alias | AW060663; carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle 1; carnitine deficiency-associated protein expressed in ventricle 1; Cdv1; CDV-1; CDV1R; CDV-1R; DV1; Ift81; intraflagellar transport 81; intraflagellar transport 81 homolog; intraflagellar transport protein 81 homolog |
| Gene Symbols | IFT81 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?