missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgA Antibody (rHISA43), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08604AF532
This item is not returnable.
View return policy
Description
IgA Monoclonal antibody specifically detects IgA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| IgA | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| Immunoglobulin A | |
| Recombinant full-length human IGHA1 and IGHA2 proteins | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 3493 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rHISA43 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering