missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgA Goat anti-Dog, Polyclonal , Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against dog IgA.
Marque: Abnova PAB29763.1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| IgA | |
| Polyclonal | |
| Goat polyclonal antibody raised against dog IgA. | |
| In PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide) | |
| Dog IgA whole molecule. | |
| 1 mg | |
| Secondary | |
| Dog | |
| Liquid |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ELISA (2 ug/mL) Immunoprecipitation (2 ug/mg) Western Blot (0.05-0.5 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Goat | |
| Antigen Affinity Purified | |
| RUO | |
| The affinity purified antibodies react only with IgA by immunodiffusion and IEP techniques. | |
| Store at 4°C. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu