missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IGF-II R/IGF2R Antibody (2G11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB300-514CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IGF-II R/IGF2R Monoclonal antibody specifically detects IGF-II R/IGF2R in Bovine,Human,Mouse,Primate,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| IGF-II R/IGF2R | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 300 kDa mannose 6-phosphate receptor, cation-independent mannose-6 phosphate receptor, cation-independent mannose-6-phosphate receptor, CD222, CD222 antigen, CI Man-6-P receptor, CIMPR, CI-MPR, IGF-II receptor, insulin-like growth factor 2 receptorM6P/IGF2R, Insulin-like growth factor II receptor, M6P/IGF2 receptor, M6PR, M6P-R, MPR 300, MPR1, MPRIM6PR | |
| Purified bovine Mannose 6 Phosphate Receptor (Cation independent) [UniProt# P08169] | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Golgi Apparatus Markers, Immunology, Innate Immunity | |
| 3482 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 2G11 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Bovine, Human, Mouse, Primate, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur