Få mere at vide
IGF2BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 22803-1-AP-150UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16892095
  • € 410.00 / 150µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
MAST3, also named as KIAA0561, belongs to the protein kinase superfamily and AGC Ser/Thr protein kinase family. MAST3 catalyze the reaction: ATP + a protein = ADP + a phosphoprotein.
Tekniske data
Tekniske data
IGF2BP1
Polyclonal
Unconjugated
IGF2BP1
CRD BP, CRDBP, IGF II mRNA binding protein 1, IGF2 mRNA binding protein 1, IGF2BP1, IMP 1, IMP1, VICKZ family member 1, VICKZ1, ZBP 1, ZBP1, Zip code binding protein 1, Zipcode binding protein 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10642, 140486, 303477
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O88477, Q8CGX0, Q9NZI8
IGF2BP1
IGF2BP1 Fusion Protein Ag18859
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.