Learn More
IGFBP-5 Antibody (MM0344-8D21), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-12366JF646
Product Code. 18086798
  • € 599.00 / 0.10mL
Description
IGFBP-5 Monoclonal specifically detects IGFBP-5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IGFBP-5
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
IGFBP5
Human recombinant IGFBP-5
0.1 mL
3488
Store at 4°C in the dark.
IgG2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
MM0344-8D21
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
IBP5IBP-5, IGF-binding protein 5, IGFBP-5, insulin-like growth factor binding protein 5, insulin-like growth factor-binding protein 5
Mouse
Protein G purified
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato