Learn More
IgG,FcγSubclass 2a Specific Goat anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Goat anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
€ 50.00 - € 179.00
Spezifikation
Antigen IgG,FcγSubclass 2a Specific
Applications Western Blot
Conjugate HRP
Form Liquid
Host Species Goat
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
17610387
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
SA00012-2-200UL
200 μL
€ 50.00
200µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17600387
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
SA00012-2-1ML
1 mL
€ 179.00
1mL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
IgG,FcγSubclass 2a Specific
HRP
Goat
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Western Blot
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt