Learn More
IgM Antibody (DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-34601PECY7
Codice prodotto. 18190905
  • € 599.00 / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgM
Monoclonal
PE-Cyanine7
PBS with 0.05% Sodium Azide
IGHM
Heavy chain of human IgM
0.1 mL
Primary
Recognizes a protein of 75kDa, identified as mu heavy chain of human immunoglobulins. It does not cross-react with alpha (IgA), gamma (IgG), epsilon (IgE), or delta (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. This monoclonal antibody is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkins lymphomas. The most common feature of these malignancies is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Flow Cytometry
DA4-4 (same as SA-DA4 or HB57)
Flow Cytometry
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Mouse
Protein A or G purified
B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
3507.0
Human
IgG1 κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato