Learn More
IGSF11 Monoclonal Antibody (OTI3A4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA803775S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17573003
  • € 242.00 / 30µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Beschreibung
Beschreibung
IGSF11 Monoclonal antibody specifically detects IGSF11 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
IGSF11
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O14713
Mouse
Affinity chromatography
RUO
9270
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2b
Western Blot
OTI3A4
Unconjugated
ITGB1BP1
1700025L02Rik; brain and testis-specific immunoglobin superfamily protein; brain and testis-specific immunoglobulin superfamily protein; BTIGSF; Bt-IGSF; cancer/testis antigen 119; CT119; CXADR like 1; CXADRL1; Igsf11; Igsf13; Immunoglobulin superfamily member 11; immunoglobulin superfamily, member 11; immunoglobulin superfamily, member 13; V-set and immunoglobulin domain containing 3; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 3; VSIG3
Full length human recombinant protein of human ITGB1BP1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt