Description
- Magnetic stirring bar made of PTFE, with centric PEEK ring for reduction of friction and better concentricity with uneven vessel bottoms.
- For large vessels, turbulent mixing at low speeds.
- Length: 140 mm, diameter: 27 mm, diameter with ring: 35 mm.
- All materials are FDA compliant.
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Turbulent Mixing at Low Speeds |
| Temperature Range (Metric) | 120°C |
| Weight (Metric) | 0.22 kg |
| Diameter (Metric) | 35 mm |
| Material | PEEK and PTFE |
| Shape | Sphere |
| Type | Stir Bar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?