Learn More
IkB-alpha, p Ser32 Antibody (39A1413), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-56724MFV500
Product Code. 18780610
  • € 674.00 / 0.10mL
Description
IkB-alpha Monoclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IkB-alpha
Monoclonal
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
39A1413
Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation
alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
This monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing phosphorylated serines at amino acid residues 32 and 36 of human IkBa.
0.1 mL
Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
4792
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt