Learn More
IkB-alpha, p Ser32 Antibody (SR1656), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21533-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18663995
  • € 449.00 / 100µL
Description
IkB-alpha Monoclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IkB-alpha
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
SR1656
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
A synthesized peptide derived from human phospho-IKB alpha [Ser32] (Uniprot #: P25963)
100 μg
Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
4792
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt