Learn More
IkB Alpha Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80019-1-RR-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236975
  • € 439.00 / 100µL
Description
The IkB Alpha antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IkB Alpha. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IkB Alpha antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
IkB Alpha
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
IKBA; MAD-3; NFKBI
Recombinant Protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
36 kDa and 35 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
5C24
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
4792
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato