Learn More
IKB zeta Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP1-89835-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18461012
  • € 280.00 / 25µL
Description
IKB zeta Polyclonal specifically detects IKB zeta in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IKB zeta
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
FLJ30225, FLJ34463, ikappaBzeta, I-kappa-B-zeta, IkappaB-zeta, ikbzeta, IkB-zeta, IL-1 inducible nuclear ankyrin-repeat protein, INAPIkappa B-zeta variant 3, MAILIKBZikB-zeta, Molecule possessing ankyrin repeats induced by lipopolysaccharide, NF-kappa-B inhibitor zeta, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Rabbit
Affinity Purified
RUO
64332
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1mg/mL
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Q9BYH8
NFKBIZ
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QGRRALSYVLARKMNALHMLDIKEHNGQSAFQVAVAANQHLIVQDLVNIGAQVNTTDCWGRTPLHVCAEKGHSQVLQAIQKGAVGSNQFVDLEATNYDGLTPLHCAVIAHNAVVHELQRNQQPHSPEVQELLL
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only