Learn More
IL-10 R beta Antibody (009), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90735AF700
Product Code. 18530430
  • € 625.00 / 0.10mL
Description
IL-10 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-10 R beta in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IL-10 R beta
Monoclonal
Alexa Fluor 700
CDw210b antigen, CRF2-4IL-10R subunit 2, CRFB4human transmembrane receptor protein; cytokine receptor10CDW210B, D21S58, D21S66, IBD25, IL-10 receptor subunit beta, IL-10R2IL-10R subunit beta, IL-10RB, interleukin 10 receptor, beta, Interleukin-10 receptor subunit 2, interleukin-10 receptor subunit beta, member 4
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-10 R beta (NP_032375.2; Met1-Ser222).
0.1 mL
Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
3588
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
009
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado